Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Ein umfassendes Sortiment von Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
47.16 CHF - 52.30 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Naturfarben |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Format | Aufklappbares Gestell |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11933466
![]() |
Fisherbrand™
TF114-20-FIS |
2 bis 20 μl |
47.16 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11923466
![]() |
Fisherbrand™
TF114-10-FIS |
0,1 bis 10 μl |
52.30 CHF
960 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Ein umfassendes Sortiment von Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
- Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
- DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
- Kompatibel mit Eppendorf-Pipetten
- Steril und transparent
- Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert
- Spitzen ermöglichen eine kontaminationsfreie Probenrückgewinnung
Spezifikation
Gefiltert | |
Naturfarben | |
Aufklappbares Gestell | |
Eppendorf™ Pipette |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
Micro Point | |
SureOne |