Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Marke: Fisherbrand™ TF140-200-FIS
47.24 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Universaldesign für Pipetten in Forschungsanwendungen.
- Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
- DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
- Steril und transparent
- Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert
- Spitzen ermöglichen eine kontaminationsfreie Probenrückgewinnung
- Nicht autoklavierbar
Spezifikation
20 bis 200 μl | |
Steril | |
Nicht autoklavierbar | |
58 mm | |
Micro Point | |
Ja | |
10 μl, 50 μl, 100 μl |
Gefiltert | |
Natural | |
2 in. | |
Aufklappbares Gestell | |
Universelle Passform | |
SureOne |