Learn More
Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere
GREENER_CHOICE
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Marke:  Fisherbrand™ TF113-100-FIS
46.30 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11953466
  • 148.00 CHF / 960 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Auswahl aus einem umfangreichen Sortiment an Pipettenspitzen für anspruchsvolle Liquid-Handling-Anwendungen
Universaldesign für Pipetten in Forschungsanwendungen.
  • Für höhere Präzision entwickelt und für Einkanal-, Mehrkanal- und elektronische Pipetten geeignet
  • DNase-/RNase-frei; sterile Spitzen sind auch Pyrogen-frei
  • Steril und transparent
  • Kreuzkontamination durch Aerosole wird ohne Versiegeln oder Einschließen von Proben ausgefiltert
  • Spitzen ermöglichen eine kontaminationsfreie Probenrückgewinnung
  • Nicht autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 bis 100 μl
Steril
Nicht autoklavierbar
51 mm
Abgeschrägt
Universelle Passform
SureOne
Gefiltert
Natural
2 in.
Aufklappbares Gestell
Wiederverwendbar
Ja
10 bis 100 μl
Videos
  • Fisherbrand SureOne Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April FR
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand SureOne Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April FR
  • Fisherbrand - POTM - May DE
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:54
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:54
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April (DE)
  • Fisherbrand - POTM - May EN
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier Pipette Tips - POTM - April (EN)
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
      Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:57
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:57
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (FR )
      Les forces extrêmement faibles exercées sur le piston permettent de travailler plus longtemps sans se fatiguer et de réduire le risque de microtraumatismes répétés.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:25
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:25
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettes
    • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (DE)
      Extrem niedrige Kolbenkräfte für längeres ermüdungsfreies Arbeiten und ein verringertes RSI-Risiko.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 2:01
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 2:01
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipetten
    • Fisherbrand - SureOne filter tip reload system
      Environmentally friendly reload packaging reduces plastic waste and saves space.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 1:17
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 1:17
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
      • en (Main), selected
      Fisherbrand SureOne filter tip reload system
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation
    Dokumentation
    Brochures
    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Fisherbrand™ SureOne™ Pipettenspitzen mit Aerosolbarriere > 10 bis 100 μl; gefaste Spitze