Learn More
Invitrogen™ Surelock Tandem Transfertablett
Das Invitrogen SureLock Tandem Transfertablett wird verwendet, um die Nassübertragung von Midi-Gelen mit dem SureLock Tandem Blot-Modul und dem SureLock Tandem Midi Geltank zu erleichtern.
Marke:  Invitrogen™ STM3001
Artikelnummer. 17172514
  • 96.50 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Tablett verfügt über zwei Fächer: Das vordere Fach dient zum Einweichen von Schwammpads und Filterpapieren, und das hintere Fach dient zur Positionierung des SureLock Tandem Blot-Moduls, um einen Transferstapel zu erstellen. Das Tablett verfügt über Grafiken, die die richtige Ausrichtung für die Stapeleinheit zeigen, und zwei Ausgießöffnungen für das auslaufsichere Ausgießen des Transferpuffers.
Über das SureLock Tandem Midi Blot Modul
Das Mini Blot Modul ist ein ausschließlich mit dem Mini Gel Tank verwendetes Nass-Transfergerät. Der Tank fasst ein Blot-Modul pro Kammer, oder zwei Blot-Module insgesamt. Das SureLock Tandem Midi Blot Modul ist kompatibel mit allen Invitrogen Midi Gelen (Blot-Größe: 8,5 cm x 14 cm Jedes Modul kann ein MIdi-Gel pro Nass-Transfer aufnehmen. Das einzigartige Design erleichtert die Verwendung des Moduls, während die effiziente Größe des inneren Kerns weniger Transferpuffer pro Transfer (nur ∼300 ml pro Transfer) verbraucht. Da der Transferpuffer Methanol enthält, führt dies auch zu weniger gefährlichen Abfällen, die einer speziellen Entsorgung bedürfen. Bei den empfohlenen Bedingungen und konstanter Spannung können Proteine bei Raumtemperatur in 30 Minuten auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen übertragen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nasstransfer
Nass
Transfertablett
1 Tablett
1 Jahr
SureLock™ Tandem-Midi-Blot-Modul
SureLock™
Surelock Tandem Midi Blot Modul (STM2001)
Raumtemperatur
14 x 10 x 3 Zoll
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ Surelock Tandem Transfertablett > Transfertablett