Learn More
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi Begrüßungspaket, PVDF
Das Invitrogen SureLock Tandem Midi Begrüßungspaket, PVDF, wurde speziell für die Elektrophorese und den Nasstransfer von Invitrogen vorgegossenen Midi-Gelen mit PVDF-Transfermembranen entwickelt.
Marke:  Invitrogen™ STM4014
1446.73 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Product Code. 17174619
  • 2170.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
View Available Promotions
Only null left
Lager vorrätig
Add to basket
Alert:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Description
Description
Der innovative 2-in-1 Gelelektrophorese und Transfertank ermöglicht die Elektrophorese und den Transfer von leistungsstarken Invitrogen Midi-Gelen mit demselben Tank.
Das SureLock Tandem Midi Begrüßungspaket, PVDF, enthält:
  • SureLock Tandem Midi-Gel-Tank
  • Zwei SureLock Tandem Midi Blot Module
  • Surelock Tandem Transfertablett
  • Surelock Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter; 0,45 μm, PVDF
Informationen zum SureLock Tandem Midi-Gel-Tank
SureLock Tandem Midi Geltank ermöglicht eine schnelle Elektrophorese von Midi-Gelen mit minimalem Puffer (∼520 ml/Gel) in einem leckfreien System. Mit einer ∼30-sekündigen Einrichtungszeit führt der Tank Midi-Gele effizient aus und bietet gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung. Der Tank verfügt über zwei unabhängige Kammern, die eine Elektrophorese von einem oder zwei Gelen gleichzeitig ermöglichen, was Puffer spart und Abfall reduziert. Der Tank ist mit allen Invitrogen Midi-Fertiggelen und Midi-Gelkassetten kompatibel.
Über das SureLock Tandem Midi Blot Modul
Das Mini Blot Modul ist ein ausschließlich mit dem Mini Gel Tank verwendetes Nass-Transfergerät. Der Tank fasst ein Blot-Modul pro Kammer, oder zwei Blot-Module insgesamt. Das SureLock Tandem Midi Blot Modul ist kompatibel mit allen Invitrogen Midi Gelen (Blot-Größe: 8,5 cm x 14 cm Jedes Modul kann ein MIdi-Gel pro Nass-Transfer aufnehmen. Das einzigartige Design erleichtert die Verwendung des Moduls, während die effiziente Größe des inneren Kerns weniger Transferpuffer pro Transfer (nur ∼300 ml pro Transfer) verbraucht. Da der Transferpuffer Methanol enthält, führt dies auch zu weniger gefährlichen Abfällen, die einer speziellen Entsorgung bedürfen. Bei den empfohlenen Bedingungen und konstanter Spannung können Proteine bei Raumtemperatur in 30 Minuten auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen übertragen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
1 pack
0,45 μm
Raumtemperatur
PVDF-Membran
Enthält:
• SureLock Tandem Midi Gel Tank
• 2 SureLock Tandem Midi Blot-Module
• SureLock Tandem Transfertablett
• SureLock Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,45 µm, PVDF (20er Packung)
SureLock™
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Manuals
Product Certifications
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi Begrüßungspaket, PVDF > Tandem Midi Begrüßungspaket, PVDF