Learn More
Invitrogen™ SureLock™ Tandem Midi Begrüßungspaket, Nitrozellulose
Das Invitrogen SureLock Tandem Midi Begrüßungspaket, Nitrozellulose, wurde speziell für die Elektrophorese und den Nasstransfer von Invitrogen vorgegossenen Midi-Gelen mit Nitrozellulose-Transfermembranen entwickelt.
Marke: Invitrogen™ STM4015
1450.07 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Der innovative 2-in-1 Gelelektrophorese und Transfertank ermöglicht die Elektrophorese und den Transfer von leistungsstarken Invitrogen Midi-Gelen mit demselben Tank.
Das SureLock Tandem Midi Begrüßungspaket, Nitrozellulose, enthält:
- SureLock Tandem Midi-Gel-Tank
- Zwei SureLock Tandem Midi Blot Module
- Surelock Tandem Transfertablett
- Surelock Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,2 μm, Nitrozellulose
Informationen zum SureLock Tandem Midi-Gel-Tank
SureLock Tandem Midi Geltank ermöglicht eine schnelle Elektrophorese von Midi-Gelen mit minimalem Puffer (∼520 ml/Gel) in einem leckfreien System. Mit einer ∼30-sekündigen Einrichtungszeit führt der Tank Midi-Gele effizient aus und bietet gleichzeitig eine gleichbleibende Leistung. Der Tank verfügt über zwei unabhängige Kammern, die eine Elektrophorese von einem oder zwei Gelen gleichzeitig ermöglichen, was Puffer spart und Abfall reduziert. Der Tank ist mit allen Invitrogen Midi-Fertiggelen und Midi-Gelkassetten kompatibel.
Über das SureLock Tandem Midi Blot Modul
Das Mini Blot Modul ist ein ausschließlich mit dem Mini Gel Tank verwendetes Nass-Transfergerät. Der Tank fasst ein Blot-Modul pro Kammer, oder zwei Blot-Module insgesamt. Das SureLock Tandem Midi Blot Modul ist kompatibel mit allen Invitrogen Midi Gelen (Blot-Größe: 8,5 cm x 14 cm Jedes Modul kann ein MIdi-Gel pro Nass-Transfer aufnehmen. Das einzigartige Design erleichtert die Verwendung des Moduls, während die effiziente Größe des inneren Kerns weniger Transferpuffer pro Transfer (nur ∼300 ml pro Transfer) verbraucht. Da der Transferpuffer Methanol enthält, führt dies auch zu weniger gefährlichen Abfällen, die einer speziellen Entsorgung bedürfen. Bei den empfohlenen Bedingungen und konstanter Spannung können Proteine bei Raumtemperatur in 30 Minuten auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen übertragen werden.
Spezifikation
1 pack | |
0.2 μm | |
Raumtemperatur |
Cellulosenitrat | |
Enthält: • SureLock Tandem Midi Gel Tank • 2 SureLock Tandem Midi Blot-Module • SureLock Tandem Transfertablett • SureLock Tandem Midi vorgeschnittene Membranen und Filter, 0,20 µm, Nitrozellulose (20er Packung) |
|
SureLock™ |