Learn More
Invitrogen™ Surelock™ Tandem Midi Sponge Kit
Dieses Kit enthält acht Ersatz-Schwammpads für die Nassübertragung von Midi-Gelen mit dem SureLock Tandem Midi Blot Modul
Marke:  Invitrogen™ STM2002
Artikelnummer. 17192534
  • 85.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Über das SureLock Tandem Midi Blot Modul
Das Mini Blot Modul ist ein ausschließlich mit dem Mini Gel Tank verwendetes Nass-Transfergerät. Der Tank fasst ein Blot-Modul pro Kammer, oder zwei Blot-Module insgesamt. Das SureLock Tandem Midi Blot Modul ist kompatibel mit allen Invitrogen Midi Gelen (Blot-Größe: 8,5 cm x 14 cm Jedes Modul kann ein MIdi-Gel pro Nass-Transfer aufnehmen. Das einzigartige Design erleichtert die Verwendung des Moduls, während die effiziente Größe des inneren Kerns weniger Transferpuffer pro Transfer (nur ∼300 ml pro Transfer) verbraucht. Da der Transferpuffer Methanol enthält, führt dies auch zu weniger gefährlichen Abfällen, die eine spezielle Entsorgung erfordern. Bei den empfohlenen Bedingungen und konstanter Spannung können Proteine bei Raumtemperatur in 30 Minuten auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen übertragen werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nasstransfer
Nass
Schwamm-Kit
1 kit
1 Jahr
SureLock™ Tandem-Midi-Blot-Modul
SureLock™
Surelock Tandem Midi Blot Modul (STM2001)
Raumtemperatur
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Surelock™ Tandem Midi Sponge Kit > Midi Sponge Kit