missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SureCast™ Ammoniumpersulfat (APS)

Erleben Sie herausragende Leistung, Haltbarkeit und Komfort mit SureCast Polyacrylamid-Gelgießlösungen.

Marke:  Invitrogen™ HC2005

31.22 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 15528841

  • 46.83 CHF / 25 Gramm
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Erleben Sie herausragende Leistung, Haltbarkeit und Komfort mit Invitrogen™ SureCast™ Polyacrylamid-Gelgießlösungen.

SureCast Ammoniumpersulfat (APS) ist ein Oxidationsmittel, das häufig mit Tetramethylethylendiamin (TEMED) zur Katalyse der Polymerisation von Acrylamid und Bisacrylamid verwendet wird, um Polyacrylamidgele für die Elektrophorese vorzubereiten.

Produktmerkmale:
  • 25 g Ammoniumpersulfat
  • Polymerisationskatalysator für Polyacrylamidgele

Recommended Storage

Room Temperature

Serviceleistungen

Bis zu 12 Monate

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Bei Raumtemperatur lagern.
APS
Raumtemperatur
SureCast™
25 g
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Invitrogen™ SureCast™ Ammoniumpersulfat (APS) > 25 g; RT-Lagerung

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.