Learn More
Hellma™ Suprasil Semi-Mikro-Durchflusszellen
Marke: Hellma™ 1767001510-40
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ausführung:QS = Quarzglas SUPRASIL™, 200 - 2500nm.
Für Fotometrie und Spektralfotometrie im AIu-Halter mit 2 Schraubanschlüssen M6x1 und FEP-Schläuchen Aussen-φ 1,9mm, Innen-φ 1,1mm, 500mm lang.
Andere Schichtdicken, Aperturen und Zentrumshöhen lieferbar.
Typ: 176.700-QS
Schichtdicke: 10mm
Höhe Aussen/Zentrum: 35/15mm
Apertur: 11x3,5mm
Volumen: 390μl
Spezifikation
Halb-Mikro-Fluss durch Zellen | |
SUPRASIL | |
35 mm |
390 μL | |
200 bis 2500 nm |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hellma™ Suprasil Semi-Mikro-Durchflusszellen > Wellenlängenbereich:200 bis 2500 nm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur