Learn More
Fisherbrand™ Trägerplatte
Erleichtert schnelles und sicheres Mischen. Velp Scientifica™ Mischbecherköpfe sind für den Einsatz mit dem Wizard™ Infrarot-Vortexschüttler vorgesehen.
Marke: Fisherbrand™ 10002021
48.25 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Röhrchen mit einer Probe auf dem Becherkopf
- Können einfach durch verschiedenes Zubehör für Mischröhrchen unterschiedlicher Größe ersetzt werden
- Zur Verwendung mit Vortexmischern
Spezifikation
Mischbecher-Kopf | |
Gummi | |
50 mm | |
13210/13212 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Trägerplatte > Durchmesser: 50 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur