Learn More
OHAUS™ Untergestell mit Stab
OHAUS™ Stützständer mit Stange bietet sicheren Halt zum Greifen von Glaswaren in erhöhten Positionen.
216.00 CHF - 241.00 CHF
Spezifikation
Typ | Untergestell |
---|---|
Enthält | Stange |
Durchmesser (metrisch) | 13 mm-Stange |
Höhe (metrisch) | 25 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 1,00 in. |
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15762279
|
OHAUS™
30392232 |
Edelstahl |
241.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15762359
|
OHAUS™
30392312 |
Aluminium |
216.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Korrosionsbeständige Laborrahmen, Stäbe und Verbindungsstücke sind in hochwertigem Edelstahl erhältlich und bieten eine hohe chemische Beständigkeit und Haltbarkeit. Aluminium bietet zuverlässige Festigkeit bei geringerem Gewicht.
- Laborheber bieten praktische verstellbare Hebebühnen mit außergewöhnlicher Festigkeit und Haltbarkeit für die Aufnahme kleiner Laborgeräte wie von Glaswaren, Heizplatten und Wasserbäder in verschiedenen Höhen.
- Vereinfachen Sie die Einrichtung im Labor! Dreizehn Optionen für Laborrahmen-Kits sind in vier Bauweisen für die Aufnahme von Abzugshauben erhältlich. Bauen Sie Ihr eigenes Haltesystem aus einer großen Auswahl an Stäben, Sockeln und Verbindungsstücken.
- Zuverlässige Verbindungsstücke sichern Stäbe und Klammern, die Ihren Anforderungen entsprechen, sowie fünf einzigartige Halter in verschiedenen Größen und Materialien bieten Platz für verschiedene Stäbe.
Spezifikation
Untergestell | |
13 mm-Stange | |
1,00 in. | |
178 mm | |
13,00 in. |
Stange | |
25 mm | |
7,00 in. | |
578 mm | |
330 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Untergestell mit Stab