Learn More
Cytiva Stützsieb
Zur Verwendung mit MD50 Druckfilterhaltern, PTFE-beschichtet
Marke:  Cytiva 10450004
Artikelnummer. 11314994
  • 42.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Beschreibung
  • Product Type: Support Sieve
  • Model: MD050/0/04
  • Material: PTFE-Coated
  • For Use With (Application): Pressure Filtration
  • For Use With (Equipment): MD050 Series Pressure Filtration Manifolds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
MD050 Druckfilterhalter
Je 1
Stützsieb
50 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Stützsieb > 50 mm