Learn More
Cytiva LOCHSIEB FUER SERIE MV 050/0/03 050/0/03
Replacement stainless steel sieve (support screen) for use with MV050 Vacuum Filtration Manifolds.
Marke: Cytiva 10440003
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Product Type: Sieve (Support Screen)
- Material: Stainless Steel
- For Use with (Equipment): MV050 Vacuum Filtration Manifolds
- For Use with (Applications): Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
MV050 Verteiler | |
Unsteril | |
MV050/0/03 | |
Haltegitter |
Reusable | |
Stainless Steel | |
Mikrobiologie, Biochemie und Hydrobiologie. Rückstandsanalyse, Präzipitationsanalyse und Kontaminationsprüfung (Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaindustrie und Kosmetikindustrie) | |
MV050 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva LOCHSIEB FUER SERIE MV 050/0/03 050/0/03 > MV050 Sieve (Support Screen)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur