Learn More
Interscience™ Support for Eppendorf™ pipettors
Support stand for Eppendorf™ pipettors.
95.70 CHF
Spezifikation
Typ | Support Stand |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Holding Pipettor |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17272254
|
Interscience™
413016 |
easySpiral, easySpiral Pro (5 mL) |
95.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17806706
|
Interscience™
413017 |
easySpiral, easySpiral Pro (1.5 mL and 2 mL) |
95.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Supports pipettors of various sizes
Spezifikation
Support Stand | |
Holding Pipettor |