Learn More
Thermo Scientific™ Supplementierte Brucella-Bouillon für Anaerobier
Führen Sie Empfindlichkeitstests mit einem kompletten Sortiment an Zubehör durch, einschließlich dieser Bouillon, zur Erweiterung Ihres Thermo Scientific™ Sensititre™ Testsystems.
Marke: Thermo Scientific™ YT3450
133.46 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie qualitativ hochwertige Empfindlichkeitstests mit einem kompletten Sortiment an Zubehör durch, einschließlich der Thermo Scientific™ supplementierten Brucella-Bouillon für Anaerobier, zur Ergänzung und Erweiterung Ihres Thermo Scientific™ Sensititre™ Testprogramms.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.Die VersaTREK™ und Sensititre Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific und verbinden leistungsstarke manuelle, halbautomatische und vollautomatische Testprodukte und eine umfassende Linie von Medien und diagnostischen Produkten zu einer Komplettlösung. So erhalten Sie schnell die benötigten Produkte und hochwertigen Ergebnisse, die für Ihr Labor unabdingbar sind.
Spezifikation
Supplementierte Brucella-Bouillon für Anaerobier | |
Anaerobier | |
10 | |
10 ml |
Mikrobiologische Medien | |
Mikrobielle Empfindlichkeit | |
10 ml/Flasche |