Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membran, mit Gitter
Supor™ Membran für Anwendungen in der Umweltüberwachung.
272.00 CHF - 350.00 CHF
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Lose mit Pergament-Trennern
Material PES
Sterilität Steril
Rasterfarbe Schwarz
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
17164551
Unterlagen ansehen
Cytiva (formerly Pall Lab)
66234
0,2 μm
272.00 CHF
200 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17154481
Unterlagen ansehen
Cytiva (formerly Pall Lab)
60043
0,45 μm
350.00 CHF
200 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
PES
Schwarz
47 mm
Lose mit Pergament-Trennern
Steril
200/Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva (formerly Pall Lab) Supor™ Membran, mit Gitter