Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Pico Chemilumineszenz-Substrat
Erweitertes chemilumineszentes (ECL) HRP-Substrat, das durch Western-Blot-Analyse einen Nachweis im unteren Pikogrammbereich ermöglicht. Diese Produkte werden am 30. September 2017 eingestellt. Bitte wechseln Sie zum länger haltbaren, empfindlicheren SuperSignal West Pico PLUS.
89.30 CHF - 130.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrat |
---|---|
Nachweisverfahren | Chemolumineszenz |
Konjugat | HRP |
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Ausreichend für | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10445685
|
Thermo Scientific™
34079 |
50 ml-Kit | 6 Minigel-Blots; 500 cm2 Membran | N/A | ||||||
10177533
|
Thermo Scientific™
34077 |
100 ml-Kit | 12 Minigel-Blots; 1000 cm2 Membran | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal West Pico chemilumineszentes Substrat ist ein verbessertes chemilumineszentes (ECL) Substrat für das Meerrettich-Peroxidase (HRP)-Enzym, das in Western-Blot-Anwendungen einen Nachweis im unteren Pikogrammbereich von Proteinen ermöglicht.
Das SuperSignal West Pico System bietet im Vergleich zu anderen Chemilumineszenz-Substraten die doppelte Signalstärke und hat eine niedrigere Detektionsgrenze.Vorteile:
Geringere Kosten pro Milliliter im Vergleich zu anderen ähnlich empfindlichen Substraten
Hohe Sensitivität im Picogramm-Bereich und somit geeignet für die schnelle Detektion verschiedenster Protein-Level
Lang anhaltende Lichtemission ermöglicht mehrfache Expositionen
Die Intensität erlangt die doppelte Signalstärke im Vergleich zu anderen luminolbasierten Systemen
Exzellente Stabilität: die Arbeitslösung ist mindestens 24h und das Chemilumineszenz-Substrat mindestens 1 Jahr bei RT stabil
Sie sparen primäre und sekundäre Antikörper, da diese in einer höheren Verdünnung eingesetzt werden können
Hersteller: 34077 Art.-Nr.
Typ: 1000 cm2 Blotting
Inhalt: Luminol/Enhancer (50mL), Stable Peroxide Buffer, 50mL
Menge: 100mL
Spezifikation
SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrat | |
Chemolumineszenz | |
HRP |