Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrat
Hochempfindliches, verbessertes Chemolumineszenz(ECL)-HRP-Substrat für den Nachweis von niedrigen Femtogrammkonzentrationen durch Western-Blot-Analysen.
193.00 CHF - 1086.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Substrat
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Form Flüssig
Produktlinie SuperSignal™
Substrate Meerrettich-Peroxidase
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10391544
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
34094
20 ml
193.00 CHF
20 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11859290
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
34095
100 ml
628.00 CHF
100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10095983
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
34096
200 ml
1086.00 CHF
200 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrat ist ein hochempfindliches, verbessertes Chemolumineszenz-Substrat (ECL-Substrat) für den Nachweis von Peroxidase-Aktivität aus HRP-konjugierten Antikörpern und Sonden beim Western Blotting.
SuperSignal West Femto Substrat mit maximaler Empfindlichkeit ist ein hochempfindliches chemilumineszentes Substratsystem für Western Blotting mit Meerrettich-Peroxidase-(HRP)-Enzym. Das Substratkit ermöglicht den Nachweis geringer Femtogrammmengen (d. h. mittlerer Zeptomol!) von Proteinen, die auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen abgelagert und mit geeigneten Primär- und Sekundärantikörpern eingesetzt werden. In Kombination mit optimierten Antikörperkonzentrationen und Blockpuffern ermöglicht SuperSignal West Femto Substrat die Detektion von Zielproteinen in Mengen, die zu klein sind, um sie mit herkömmlichen ECL-Substraten zu erkennen.
Leistungsmerkmale:
  • ECL Substrat – Ein verbessertes Chemolumineszenz-Substrat für die Detektion der Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) durch Antikörper und andere Western-Blot-Sonden
  • Empfindlich – Nachweis geringer Femtogrammmengen (mittlerer Zeptomolbereich) von Proteinen in Banden auf Nitrozellulose oder PVDF-Membranen
  • Quantitativ – Erzeugt messbare quantitative Signale über zwei Zehnerpotenzbereiche
  • Einsparung von Antikörpern – Optimiert für stark verdünnte Antikörperkonzentrationen; 5.000- bis 100.000-fache Verdünnung von Primärantikörpern und 100.000- bis 500.000-fache Verdünnung von Sekundärantikörpern (von 1 mg/ml-Beständen)
  • Intensives Signal – Einfache Aufnahme eines Bildes durch Exposition gegenüber Autoradiografiefilm, über eine CCD-Kamera oder ein ähnliches Bildgebungssystem
  • Ausgezeichnete Signaldauer – Unter optimierten Bedingungen 8 Stunden an Lichtleistung
  • Stabiles Reagenz – Kit-Komponenten bleiben bei 4 °C 1 Jahr lang stabil bzw. 6 Monate lang bei Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
Meerrettich-Peroxidase
Chemolumineszenz
SuperSignal™
6 bis 8 h
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrat