Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrat
Das SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrate ist ein verbessertes Chemilumineszenz(ECL)-Substrat für den Nachweis von Proteinen im hohen Attogrammbereich und bietet die hohe Empfindlichkeit und bessere Signal-Rausch-Verhältnisse im Vergleich zu anderen handelsüblichen Meerrettich-Peroxidase-Substraten (HRP).
Marke:  Thermo Scientific™ A38555
413.22 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
424.58 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17181819
  • 598.00 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Empfindlichkeit: Niedriger Femtogramm- bis hoher Attogrammbereich
  • Stabilität: 8 Stunden für Arbeitslösung, 1 Jahr für das Kit bei 4 °C
  • Kompatibilität: Nitrozellulose- und PVDF-Membranen
  • Signaldauer: Bis zu vier Stunden
  • Empfohlene Konzentration des Primärantikörpers: Verdünnung 1:1.000 bis 1:5.000 (0,2 bis 1,0 µg/ml)
  • Empfohlene Konzentration des Sekundärantikörpers: Verdünnung 1:100.000 bis 1:250.000 (4 bis 10 ng/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Substrat
Flüssig
Nitrozellulose, PVDF
100 ml
Niedriges Femtogramm bis hohes Attogramm
• Substratlösung, 50 ml
• Stabile Peroxidlösung, 50 ml
Ausreichend 12 Mini-Gel-Blots; 1.000 cm2 Membran.
Reagenzien bei 2 bis 8 °C lagern.
Chemolumineszenz
Western Blot
SuperSignal™
Meerrettich-Peroxidase
12 Mini-Gel-Blots, 1.000 cm² Membran
Nasseis
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZK399981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA38555
ChargennummerZK402141 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberA38555
ChargennummerZJ408211 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberA38555
ChargennummerZJ399333A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog NumberA38555
ChargennummerZJ399333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/10/2024 Catalog NumberA38555
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity Substrat > Menge: 100 ml