Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ Enhanced Molecular Weight Protein Ladder
Gebrauchsfertige Mischung von rekombinanten Proteinen (20 bis 150 K) mit IgG-Bindungsstellen für chemolumineszierende, fluoreszierende, chromogene oder andere Nachweismethoden.
534.00 CHF - 1700.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | Benutzerdefiniertes Detektionssystem |
---|---|
Number of Markers | 8 |
Produkttyp | Proteinleiter |
Sofort einsatzbereit | Ja |
Größenbereich | 20 bis 150 kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10373488
|
Thermo Scientific™
84786 |
250 μl |
534.00 CHF
250 Mikroliter |
Verfügbar ab: 03-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17198178
|
Thermo Scientific™
84786X4 |
4 x 250 μl |
1700.00 CHF
1000 Mikroliter |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal Molekülmassen-Proteinleitern (20 bis 150 kDa) sind gebrauchsfertige Mischungen rekombinanter Proteine mit IgG-Bindungsstellen, die in gefärbten Gels und in Immunblots zuverlässige und proportionale Bandenintensitäten liefern.
Die SuperSignal Molekulargewicht-Proteinleitern und die SuperSignal verbesserten Molekulargewicht-Proteinleitern enthalten eine gebrauchsfertige stabilisierte Mischung aus acht rekombinanten Proteinen mit einer Größe von 20 bis 150 kDa. Diese rekombinanten Proteine binden die im Western Blot verwendeten Antikörper durch eine IgG-Bindungsstelle. Anschließend können die Proteinmarker mithilfe geeigneter Substrate für enzymmarkierte Antikörper oder über fluoreszenzfarbstoffmarkierte Antikörper visualisiert werden. Die Molekulargewichtmarker-Mischung enthält zudem einen speziellen rosa Tracking-Farbstoff, mit dem Elektrophorese und Membrantransfer überwacht werden können, ohne weitere farbige Marker einzusetzen. Die Standards sind kompatibel mit Nitrozellulose- und PVDF-Membranen, mehreren Blocking-Puffern und vielen anderen Detektionsmethoden.Die Standards sind in zwei Versionen erhältlich. Die reguläre Rezeptur ist für die meisten polyklonalen Kaninchen- und anderen Nicht-Maus-Antikörper geeignet. Der verbesserte Enhanced Standard wurde speziell für Applikationen, bei denen monoklonale Maus-Antikörper benötigt werden, und für Experimente, bei denen sehr stark verdünnte Antikörperkonzentrationen verwendet werden, eingestellt.
Besondere Merkmale:
Gebrauchsfertig – das Flüssigformat ist einsatzbereit und erfordert kein Sieden
Direkte Visualisierung – Erkennen von Markerbanden mit Gelfärbungen und Blotting-Detektionsreagenzien
Konsistent – gleichmäßige Bandenintensität, unabhängig von der Detektionsmethode
Kompatibel – die verbesserte Version ist mit monoklonalen Maus-Primärantikörpern kompatibel
Einfache Markergrößen – zum einfachen Merken sind die Band-Molekulargewichte in Schritten von 10 K teilbar
Stabil – bei –20 °C langfristig, bei 4 °C 3 Monate lang und bei Raumtemperatur 1 Monat lang lagerbar
Zusätzliche Funktionen:
- Die in diesen Standards enthaltenen Molekularmassen sind 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 und 150 kDa.
Spezifikation
Benutzerdefiniertes Detektionssystem | |
Proteinleiter | |
20 bis 150 kDa | |
150, 100, 80, 60, 50, 40, 30, 20 kDa |
8 | |
Ja | |
Ungefärbt | |
SuperSignal™ |