Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ IV One-Step RT-PCR System
Für schnellere und bessere RT-PCR.
Marke:  Invitrogen™ 12594025
419.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15814182
  • 456.00 CHF / 25 Reaktionen
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes:
  • SuperScript IV RT-Mix, 12.5 μl
  • 2x Platinum SuperFi RT-PCR Master Mix, 625 μl
  • Nuklease-freies Wasser, 1.25 ml
Beschreibung
Beschreibung
The Invitrogen SuperScript One-Step RT-PCR System, available with or without ezDNase, combines the high processivity of SuperScript IV Reverse Transcriptase (RT) with the high-fidelity of Platinum SuperFi DNA Polymerase to provide unmatched one-step RT-PCR performance. With this convenient one-step formulation plus gene-specific primers, you can perform both cDNA synthesis from total RNA or mRNA and PCR amplification in a single tube.
Das Invitrogen™ Superscript™ IV One-Step RT-PCR-System kombiniert die hocheffiziente Invitrogen™ Superscript™ IV Reverse Transkriptase (RT) mit der hochgenauen Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA-Polymerase für ein unübertroffenes RT-PCR-Leistungsverhalten in einem Schritt. Mit dieser praktischen Ein-Schritt-Formulierung können Sie sowohl die cDNA-Synthese aus Gesamt-RNA oder mRNA als auch die PCR-Amplifikation in einem einzigen Röhrchen mit genspezifischen Primern durchführen.
  • Zwei-Phasen-Heißstart-Aktivierungsmechanismus für hohe Spezifität, Ausbeute und Vorbereitung bei Raumtemperatur
  • Überlegene Leistung mit einer Empfindlichkeit bis 0,01 pg RNA, Ziellänge bis 13,8 kb und dem schnellsten RT-PCR-Protokoll in einem Schritt
  • Zuverlässige Target-Detektion auch bei RNA-Proben mit suboptimaler Reinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ SuperScript™ IV One-Step RT-PCR System > 25 Reaktionen