Learn More
Cytiva Superose™ Laborpakete des Gütegrades Media Prep
Hochleistungsmedium für die Gelfiltration für die Skalierung auf präparative Reinigungen von Biomolekülen
885.00 CHF
Spezifikation
Menge | Jeweils |
---|---|
Flussrate | 40 cm/h |
Partikelgröße | 30 bis 40 μm |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AKTA™ Pumpe bzw. System |
Säulenbettvolumen | ≈ 100 ml |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Max. Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11544915
|
Cytiva
17-0489-01 |
Media Prep Grade Laborpackungen | 58 psi |
885.00 CHF
125 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11514925
|
Cytiva
17-0536-01 |
Superose Media Prep Grade Laborpackungen | 100 psi |
885.00 CHF
125 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ermöglichen eine hohe Rückgewinnung einer Vielzahl von Biomolekül-Proteinen—, Peptide, Polynukleotide usw.
- Wird als Massenfiltermedium für präparative Trennungen geliefert
- Als Ergänzung zu vorgepackten Superose PC-Säulen gedacht; effizient unter mittlerem Druck verpackbar
- Superose 6 Prep Gütegrad für Biomoleküle mit breitem Fraktionierungsbereich; Superose 12 für Proteine mit höherem Molekulargewicht
Bestellinformation
Lieferung in 125 ml-Behältern
Spezifikation
Jeweils | |
30 bis 40 μm | |
≈ 100 ml | |
3 bis 12 | |
Proteine, Peptide, Polynukleotide und eine Vielzahl von Biomolekülen |
40 cm/h | |
AKTA™ Pumpe bzw. System | |
Trennungen von Proteinen und anderen Biomolekülen nach Größe | |
Hochvernetzte Agarose |
Sicherheit und Handhabung
- Superose 6 prep grade, 125 ml
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.