Learn More
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplatten-Serie
Zuverlässige Leistung und bewährte Sicherheit bei einfacher Anwendung.
1155.75 CHF - 1527.60 CHF
Spezifikation
Frequenz | 50/60 Hz |
---|---|
Form | Quadratisch |
Typ | Heizplatte |
Warranty | 3 Jahre |
Display | LED |
Produktcode | Marke | Deckplattenmaterial | Größe | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Deckplattenmaterial | Größe | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15493620
|
Thermo Scientific™
HP88850195 |
Keramik | 10,25 x 10,25 in. | 230 V, 50/60 Hz |
1527.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15423620
|
Thermo Scientific™
HP88857198 |
Aluminium | 7,25 x 7,25 in. | 230 V, 50/60 Hz |
1467.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15463610
|
Thermo Scientific™
HP88857195 |
Keramik | 7,25 x 7,25 in. | 230 V, 50/60 Hz |
1155.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Unsere neue Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Heizplatten-Serie zeichnet sich durch zuverlässige Leistung, verlässliche Sicherheit und einfache Bedienung aus. In zwei Größen erhältlich, ebenso als Modell mit mehreren Positionen und optimierten Steuerungen und Einstellungen für Anwendungen, die erhöhte Präzision erfordern.
Intuitiver Aufbau
- Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
- Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Heizvorgang
- Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
- Temperatureinstellung speicherbar
- Optionaler PT1000-Temperaturfühler und Spritzschutz
- Enthält: PT100 Temperaturfühler, Stange und Klammern
Modernste Technologie
- Das Hot Top Warnsystem schützt vor versehentlichen Verbrennungen. Sobald die Temperatur der Heizplattenoberfläche 50 °C (122 °F) übersteigt, wird eine Warnleuchte aktiviert
Garantie:
3 Jahre Garantie
Spezifikation
50/60 Hz | |
Heizplatte | |
LED |
Quadratisch | |
3 Jahre |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.