Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SuperFlex™ Nadelspritze
SGE GC-Säule BP5MS ist eine optimierte Silphenylensäule für die allgemeine MS-Analyse
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 054301
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12924005
  • 635.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Perfekt für 5 % GCMS-Analysen
  • Optimierter Silphenylengehalt für allgemeine MS-Analysen
Spezifikation
Spezifikation
350 °C
-40 °C bis +330/350 °C
5 % Phenyl-Polysilphenylen-Siloxan
GC-Kapillarsäule
5 % GC-MS-Analyse
20 m
1,8 mm
0,18 µm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ SuperFlex™ Nadelspritze >