Learn More
Cytiva Superdex™ 75 Prep-Qualität
Bietet hochauflösende Fraktionierung für die Trennung, Polierung und Produktformulierung rekombinanter Proteine
Marke:  Cytiva 17-1044-01
Artikelnummer. 11580804
  • 1019.20 CHF / 150 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Gelfiltrationsmedium
  • Zur Reinigung von Proteinen des Fraktionierungsbereichs: 3000 bis 70000 Da
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 34 μm
  • Matrix: Verbund aus vernetzter Agarose und Dextran
  • pH-stabiler Arbeitsbereich
  • Erhältlich in 150-ml-Flaschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
150 ml
24 bis 44 μm
Feste kugelförmige Beads
70 psi
Verbundstoff aus quervernetzter Agarose und Dextran
4 bis 30 °C, 0,2 M Natriumacetat in 20 % Ethanol
10 bis 50 cm/h.
Superdex-Media
Trennung, Aufbereitung und Produktformulierung rekombinanter Proteine
3 bis 12
Rekombinantes Protein
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Superdex™ 75 Prep-Qualität > 150 ml