Learn More
Labcon™ SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes, UVSafe™
The SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes are leakproof, freestanding tubes. Meet the IATA and U.S. DOT 95kPa performance specifications legally required when shipping samples by ground or air. Suitable for use in medical, diagnostic and research labs.
263.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Transport Tube (Self-Standing)
Farbe Amber
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
Verschlussfarbe Teal
Autoklavierbar Autoclavable
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschluss inklusive Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschluss inklusive Preis Menge & Verfügbarkeit  
30057804
Unterlagen ansehen
Labcon™
3813-871-008-9
5 mL Yes, in separate bag
590.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057807
Unterlagen ansehen
Labcon™
3813-975-000-9
5 mL No
263.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057803
Unterlagen ansehen
Labcon™
3814-871-008-9
10 mL Yes, in separate bag
590.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30057806
Unterlagen ansehen
Labcon™
3814-975-000-9
10 mL No
294.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Specimen Collection and Transport Tube
  • Labcon; SuperClear™
  • Cap with integral molded elastomeric seal (for articles supplied with caps)
  • Includes molded graduations and writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 12,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable (with caps attached)
  • Made in USA.
Spezifikation
Spezifikation
Transport Tube (Self-Standing)
ISO 9001:2015; IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
Autoclavable
Polypropylene (Medical Grade)
-80°C freezers, fridges, centrifuges
1000
Cylindrical
Single-use
Yes
Amber
Teal
Conical (Self-standing)
External
Every mL
500
Yes
12,000 x g
Yes
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes, UVSafe™