Learn More
Labcon™ SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes
The SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes are leakproof, freestanding tubes. Meet the IATA and U.S. DOT 95kPa performance specifications legally required when shipping samples by ground or air. Suitable for use in medical, diagnostic and research labs.
464.00 CHF - 478.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Transport Tube (Self-Standing)
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015; IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
Verschlussfarbe Teal
Autoklavierbar Autoclavable
Bodenform Conical (Self-standing)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30058131
Unterlagen ansehen
Labcon™
3813-875-000-9
5 mL
464.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
30058130
Unterlagen ansehen
Labcon™
3814-875-000-9
10 mL
478.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Specimen Collection and Transport Tube
  • Labcon; SuperClear™
  • Cap with integral molded elastomeric seal (for articles supplied with caps)
  • Includes molded graduations and writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
  • Polypropylene USP Class VI resin; Centrifuging to 12,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable (with caps attached)
  • Made in USA.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes