Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Mit seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
Marke: Labcon 3012-870-000-9
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hohe Zentrifugation
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Extra große befestigte Verschlusskappen | |
Autoklavierbar | |
Durchsichtig | |
Zentrifugation | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
20.000 RZB |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
1,5 ml | |
Polypropylenharz | |
500 / wiederverschließbare Beutel, 10 Beutel / Karton | |
Unsteril | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen > 1,5 ml, extragroße befestigte Verschlusskappen, durchsichtig
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur