Learn More
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen
Mit seitlichen Graduierungen und mattierter Schreibfläche
Marke: Labcon 3022-800-000-9
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Hohe Zentrifugation
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Mit befestigten Verschlüssen | |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
35.000 RZB |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
0,5 ml | |
Polypropylenharz | |
1000 / wiederverschließbare Beutel, 10 Beutel / Karton | |
Unsteril | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen > 0,5 ml, befestigte Verschlüsse, naturfarben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur