Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marke: Labcon 3526-350-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Fassungsvermögen: 14 mL
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
17 mm | |
Rundboden-Röhrchen | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Naturfarben | |
Polypropylen-USP-Klasse VI Harz | |
Nein | |
3,93 in. | |
125 Röhrchen/Beutel | |
SuperClear™ | |
14 mL | |
Nein |
3000 RZB | |
Autoklavierbar | |
Nicht enthalten | |
100 mm | |
Ja | |
Kultur | |
125 Röhrchen/Beutel, 8 Beutel/Karton | |
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen | |
Unsteril | |
125 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes > Polypropylen Harz der Polypropylen-USP-Klasse VI, 125 Röhrchen pro Beutel/8 Beutel pro Karton, nicht im Lieferumfang enthalten
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur