Learn More
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes
For cell culture and general laboratory use
Marke: Labcon 3515-800-000-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kulturröhrchen
- Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen
- Mit extra dicken Wänden zur Verhinderung von Bruch
- ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nichtpyrogen)
- Fassungsvermögen: 14 mL
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Polyethylen | |
Kulturröhrchen | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Nein | |
3,93 in. | |
1000/Beutel | |
SuperClear™ | |
14 mL |
17 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
Zwei Positionen | |
100 mm | |
Ja | |
Kultur | |
1.000 Röhrchen/Beutel, 1 Beutel/Karton | |
Für Zellkulturen und allgemeine Laboranwendungen | |
Unsteril | |
1000 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm Culture Tubes > Polystyrol; 1000 pro Beutel/1 Beutel pro Karton; zwei Positionen
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur