Learn More
Labcon SuperClear™ freistehende1,5 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Zentrifugieren bis 20.000 x g
58.90 CHF - 234.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 1,5 ml |
Farbe | Naturfarben |
Material | Polypropylenharz |
Produktcode | Marke | Verpackung | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackung | Verschlusstyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16644122
![]() |
Labcon
3650-870-000-9 |
500 Röhrchen/Beutel/10 Beutel/Karton | Not Included |
58.90 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16654122
![]() |
Labcon
3651-870-000-9 |
500 Röhrchen und 500 Kappen in separaten Beuteln / Pkg./10 Pkg. / Karton | Screw Cap |
234.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16664122
![]() |
Labcon
3651-875-000-9 |
50 Röhrchen / Beutel/10 Beutel / Pkg./10 Pkg. / Karton | Attached Cap |
212.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Mikrozentrifugenröhrchen
- Freistehend
- ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht pyrogen)
- Polypropylen USP Klasse VI Harz
- Zentrifugieren bis 20.000 x g
- Einfrierbar bis -80 °C
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
1,5 ml | |
Polypropylenharz | |
1,5 ml | |
SuperClear™ Mikrozentrifugenröhrchen | |
20.000 RZB |
Autoklavierbar | |
Naturfarben | |
Zentrifugation | |
ATP, RNase/DNase und Endotoxin-frei (nicht-pyrogenisch) | |
Nein |