Learn More
Thermo Scientific™ SuperBlock™ (PBS) Blockierpuffer
Blockieren von Membranen, Platten und Gewebeproben mit diesen optimierten Lösungen, die ein Protein enthalten, das eine schnelle und effektive Blockierung für Western Blot, ELISA und IHC ermöglicht.
Marke:  Thermo Scientific™ 37536
307.43 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
411.35 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10668654
  • 447.00 CHF / 1 Liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific SuperBlock (PBS)-Blockierungspuffer ist eine optimierte PBS-Lösung mit einem einzigen gereinigten Glykoprotein, die ELISA-, IHC- und Western Blot-Analysen extrem schnell und effektiv blockiert. Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen bzw. Geweben mit SuperBlock Puffer ergibt in den meisten Detektionssystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis.
Das Blockieren von Mikrotiterplatten, Membranen bzw. Geweben mit SuperBlock Puffer ergibt in den meisten Detektionssystemen ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis. Die Protein-basierte Formulierung enthält keine Immunglobuline, Albumin oder endogenes Biotin und kann demzufolge in vielen Situationen eingesetzt werden, in denen herkömmliche Blocker versagen. Der Puffer ist besonders effektiv beim Blockieren beschichteter Polystyrol-Mikrotiterplatten (96 Well-Platten) und ihrer Stabilisierung beim Trocknen und Lagern für den späteren Gebrauch.
Besondere Merkmale:
  • Schnell: Blockiert Membranen in 5 bis 10 Minuten und ELISA-Platten in 2 Minuten
  • Flexibel: Garantiert Biotin-frei und somit für Streptavidin-Systeme geeignet
  • Anwenderfreundlich: Erhältlich in mehreren Pufferformaten (in PBS oder TBS mit oder ohne Tween™-20) und Packungsgrößen (1 l, 5 l und Trockenmischbeutel)
  • Geringes Hintergrundsignal: Die Serum-freie Protein-Lösung ergibt ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis
  • Stabil: Puffer kann bei 4 °C ein Jahr lang, blockierte Platten, trocken gehalten, bis zu 12 Monate gelagert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SuperBlock T20 (TBS) Blocking Buffer, 1 L
1 l
ELISA, Western Blot
1x
Einfach aufgereinigtes Protein
Blockierungspuffer
Flüssig
SuperBlock™
TBST
Nach Erhalt bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI397883 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2024 Catalog Number37536_LITL18 PROMO,37536
ChargennummerZF392015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2024 Catalog Number37536_LITL18 PROMO,37536
ChargennummerZC386749 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number37536_LITL18 PROMO,37536
ChargennummerYK378727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number37536_LITL18 PROMO,37536
ChargennummerYH375527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2023 Catalog Number37536_LITL18 PROMO,37536
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SuperBlock™ (PBS) Blockierpuffer > 1 l