Learn More
Hamilton™ Super Syringe Gastight™ Spritzen
Die GASTIGHT-Spritze mit großem Volumen ist ideal für die Abgabe von Volumina von50 ml bis 2 l. Die Superspritze ist die einzige Hamilton Spritze, die mit einem Acrylzylinder statt mit einem Glaszylinder hergestellt wird.
1190.00 CHF - 1765.00 CHF
Spezifikation
Material Acryl (Zylinder)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Luftprobennahme, Vorbereitung von Gasstandards, Kalibrierung von Reservoirs, Pneumographen und Spirometern
Produkttyp Allzweckspritze
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Enthält Modell Anschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Enthält Modell Anschlusstyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11587884
Unterlagen ansehen
Hamilton™
86301
500 ml Keine Nadel verfügbar Gehäuse S0500 Tracheal Adapter
1190.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10885780
Unterlagen ansehen
Hamilton™
86314
2 L Keine Nadel enthalten Gehäuse S2000 Luer-Lock
1765.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11577884
Unterlagen ansehen
Hamilton™
86311
500 ml Keine Nadel enthalten Gehäuse S0500 Luer-Lock
1215.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10379837
Unterlagen ansehen
Hamilton™
86312
1 L Keine Nadel enthalten Gehäuse S1000 Luer-Lock
1215.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11547984
Unterlagen ansehen
Hamilton™
86313
1,5 l Keine Nadel enthalten Gehäuse S1500 Luer-Lock
1515.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11523524
Unterlagen ansehen
Hamilton™
86302
1 L Keine Nadel verfügbar Gehäuse S1000 Tracheal Adapter
1190.00 CHF
1 Stück
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Großvolumige GASTIGHT Spritze, ideal zum Dispensieren von Volumina von 50 ml bis 2 l.Die Super Spritze ist die einzige Hamilton Spritze mit Acrylzylinder anstelle eines Glaszylinders.
Superspitzenanschlüsse
  • Trachael – Dieser Anschluss ist für flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 Zoll geeignet
  • PTFE-Luer-Lock (TLL) – Dieser Anschluss hat einen männlichen PTFE-Luer-Konus mit vernickelter Messingverriegelungsnabe zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Metallhubnadeln und Universalverbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Die Version mit Schlitzen wird während der Befestigung an einigen Geräten verwendet, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Verbindung zu Nadeln. Autoklavierbar bei der Demontage, außer bei 25 ml und größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
Nadelspitzentypen (Spitzentypen sind auf Kel-f-Naben- und Metallnabennadeln erhältlich)
  • Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 33-10
  • Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Gauges: 33-10
  • Spitzentyp 4 – Standardmäßige, um 12° abgeschrägte Nadelspitze für Life Science-Anwendungen. Erhältliche Gauges: 33-10. Spezielle Spitzentypen wie 30°, 45° oder andere Winkel sind auf Anfrage erhältlich
  • Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
  • Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältlicher Gauge: 26 und 22
Spezifikation
Spezifikation
Acryl (Zylinder)
Zur Luftprobennahme, Vorbereitung von Gasstandards, Kalibrierung von Reservoirs, Pneumographen und Spirometern
Allzweckspritze