Learn More
Hamilton™ Super Syringe Gastight™ Spritzen
Die GASTIGHT-Spritze mit großem Volumen ist ideal für die Abgabe von Volumina von50 ml bis 2 l. Die Superspritze ist die einzige Hamilton Spritze, die mit einem Acrylzylinder statt mit einem Glaszylinder hergestellt wird.
Marke: Hamilton™ 86301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Großvolumige GASTIGHT Spritze, ideal zum Dispensieren von Volumina von 50 ml bis 2 l.Die Super Spritze ist die einzige Hamilton Spritze mit Acrylzylinder anstelle eines Glaszylinders.
Superspitzenanschlüsse
- Trachael – Dieser Anschluss ist für flexible Schläuche mit einem Innendurchmesser von 5/8 Zoll geeignet
- PTFE-Luer-Lock (TLL) – Dieser Anschluss hat einen männlichen PTFE-Luer-Konus mit vernickelter Messingverriegelungsnabe zur Verwendung mit Kel-F-Nadeln, Metallhubnadeln und Universalverbindungsstücken. Außerdem wird der TLL mit Hamilton Verdünnern/Spendern, OEM-Anwendungen sowie manuell bedienbar verwendet. Die Version mit Schlitzen wird während der Befestigung an einigen Geräten verwendet, hat jedoch keine Auswirkungen auf die Verbindung zu Nadeln. Autoklavierbar bei der Demontage, außer bei 25 ml und größeren Spritzen. Wiederholtes Autoklavieren verkürzt die Lebensdauer der Spritze.
- Spitzentyp 2 – Spitze, angeschrägte, gebogene, nicht bohrende Nadelspitze, empfohlen zum Durchstechen von Septen. Erhältliche Gauges: 33-10
- Spitzentyp 3 – Stumpfe Nadelspitze zur Verwendung mit HPLC-Injektionsventilen und zum Pipettieren von Proben. Erhältliche Gauges: 33-10
- Spitzentyp 4 – Standardmäßige, um 12° abgeschrägte Nadelspitze für Life Science-Anwendungen. Erhältliche Gauges: 33-10. Spezielle Spitzentypen wie 30°, 45° oder andere Winkel sind auf Anfrage erhältlich
- Spitzentyp 5 – Konische Nadel mit seitlicher Öffnung zum Durchstoßen von Septen, dünnwandigem Vinyls und Kunststoffen ohne Kern. Erhältliche Gauges: 26-10
- Spitzentyp AS – Spezielle konische Nadelspitze, die bei Autosampler-Spritzen verwendet wird; die nicht bohrende Nadelspitze wird für das Durchstoßen von Septen empfohlen. Erhältlicher Gauge: 26 und 22
† Keine Nadel verfügbar
Spezifikation
Acryl (Zylinder) | |
Keine Nadel verfügbar | |
Gehäuse S0500 | |
Tracheal Adapter |
Zur Luftprobennahme, Vorbereitung von Gasstandards, Kalibrierung von Reservoirs, Pneumographen und Spirometern | |
Allzweckspritze | |
500 ml |