Learn More
Berkshire™ Super Polx™ SWSE Wischtücher, Polyester
Verwenden Sie diese im Reinraum gewaschenen Wischtücher in kontrollierten Umgebungen mit ISO-Klasse 4 oder höher. Die Berkshire™ Super Polx™ SWSE Wischtücher aus Polyester bestehen zu 100 % aus Endlosfaser-Polyesterstrick und bieten einen hohen Grad an Reinheit, Abriebfestigkeit und chemischer Kompatibilität.
Marke: Berkshire™ SPSWSE0909B10
718.94 CHF gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 100 % Endlosfaser-Polyesterstrick
- Versiegelte Kante
- Im Reinraum der ISO-Klasse 4 von Berkshire gewaschen und verpackt
- Geringer Gehalt an Partikeln, Fasern, Ionen und extrahierbaren Substanzen
- Hohe Abriebfestigkeit
- Mit IPA, Aceton und anderen Lösungsmitteln chemisch kompatibel
- Hohe Saugfähigkeit
- Geringe Endotoxinkonzentrationen
- Weiche Fläche und Kanten für empfindliche Oberflächen
- RoHS- und REACH-konform
Spezifikation
Wischtücher | |
Autoklavierbar | |
230 x 230 mm | |
150/Packung |
Polyester-Gestrick | |
Versiegelt | |
Zersetzung und Reinigung vor FAB- und SUITE-Gebäuden. Oxidation, Metallisierung oder CVD-Konfigurationsbereich. Prozessbereich der Photolithographietechnik. LCD, Flachbildschirm und Reinraum. | |
Steril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2019882H | Konformitätserklärung | 28/02/2025 | SPSWSE0909B10 |
2018650D | Konformitätserklärung | 21/02/2025 | SPSWSE0909B10 |
2018198E | Konformitätserklärung | 11/10/2024 | SPSWSE0909B10 |
2019882H | Analysenzertifikat | 28/02/2025 | SPSWSE0909B10 |
2018650D | Analysenzertifikat | 21/02/2025 | SPSWSE0909B10 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02