Learn More
Berkshire Super Polx™ SWSE
BIOPHARMA
Super Polx™ SWSE is a sealed edge cleanroom laundered wiper recommended for ISO Class 3 and above environments.
861.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Surface Wiper
Material Polyester
Autoklavierbar Not Autoclavable
Einwegprodukt Single-use
Lage 1-ply
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15540682
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Berkshire
SPSWSE121210
30 cm
861.00 CHF
1500 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 100% continuous filament double knitted polyester
  • Ultrasonically sealed edge
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 (Class 10) cleanroom
  • Lot tracing on each pack
  • Economical
  • Strong, tear and abrasion resistant
  • Very good absorbency
  • Low particles and fibers
  • Soft hand and edge for sensitive surfaces
Spezifikation
Spezifikation
Surface Wiper
Not Autoclavable
1-ply
Polyester
Single-use
Non-sterile
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire Super Polx™ SWSE