Learn More
Metro™ Super Adjustable Super Erecta™ Gitterregal – verchromt
Richten Sie Ihr Lager entsprechend den Anforderungen Ihres Labors ein. Das einzigartige, offene Design des Super Adjustable Super Erecta Chrom-Gitterregals von Metro ermöglicht viele Konfigurationen und freie Luftzirkulation und minimiert Staubansammlungen.
Marke:  Metro™ A2472NC
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15996851
  • 216.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Jedes Regal wird mit einer Packung aus vier nicht leitfähigen Hülsen/Keilen geliefert.
Beschreibung
Beschreibung
Jedes Regal bietet eine offene Fläche von ca. 76 % und sorgt somit für optimalen Lichteinfall und verbesserte Sichtbarkeit der gelagerten Artikel. Kann leicht von allen Seiten beladen und entladen werden.
  • Harte, beständige Oberfläche
  • Abriebfest
  • Ideal für trockene, nicht-korrosive Umgebungen
  • Einlegeböden in 1 in.-Schritten mit patentierten Freigabewinkeln einstellbar
  • Die Freigabewinkel und die Keile bieten eine verbesserte Steifigkeit
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug; montierte Einheiten sind nicht leitfähig
Bestellinformation
Pfosten separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
182,9 x 61 cm (72 x 24 Zoll)
Metro™ Super Erecta™ verstellbares Regalsystem
72 in.
24 in.
Chrom
Ideal zum Trocknen, nicht korrosive Umgebungen
Vier nicht leitende Muffen/Keile
182,9 cm
61 cm