Learn More
Schwefelsäurelösung, 1 M, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12933634
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Schwefelsäurelösung, 1 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12933634 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1000 ml, 1000 Milliliter
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1000 Milliliter
Artikelnummer. 12933634
Marke: Fisher Chemical VL 316 1000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Konzentration 1, 2 mol/l, eq/l
Menge 1000 ml
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1117583 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/06/2025 Catalog NumberVL 316 1000
Chargennummer1114089 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2025 Catalog NumberVL 316 1000
Chargennummer1110386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog NumberVL 316 1000
Chargennummer1102475 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2025 Catalog NumberVL 316 1000
Chargennummer1098460 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2025 Catalog NumberVL 316 1000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid 1M Volumetric Solution (VL 316)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäurelösung, 1 M, Fisher Chemical™ >