Learn More
Schwefelsäurelösung, 0.5 M, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12920774
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Schwefelsäurelösung, 0.5 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12920774 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml
Click to view available options
Menge:
100 ml
1000 ml
Artikelnummer. 12920774
Marke: Fisher Chemical SOL 128 100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Spezifikation
Verpackung 100 ml
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1110384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog NumberSOL 128 100
Chargennummer1109130 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2025 Catalog NumberSOL 128 100
Chargennummer1079393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberSOL 128 100
Chargennummer1035175 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberSOL 128 100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulphuric acid 5M Volumetric Solution (SOL 128)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäurelösung, 0.5 M, Fisher Chemical™ >