Learn More
Schwefelsäurelösung 0.25 M, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 12923634
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefelsäurelösung 0.25 M, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12923634 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1000 ml, Flasche
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Artikelnummer. 12923634
Marke: Fisher Chemical VL 315 1000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
CAS 7664-93-9
Konzentration 0.25 M (0.5 N)
Verpackung Flasche
Menge 1000 ml
Summenformel H2O4S
MDL-Nummer MFCD00064589
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1114088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/05/2025 Catalog NumberVL 315 1000
Chargennummer1041488 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 315 1000
Chargennummer1007959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2025 Catalog NumberVL 315 1000
Chargennummer1043646 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberVL 315 1000
Chargennummer1059444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberVL 315 1000
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäurelösung 0.25 M, Fisher Chemical™ >