Learn More
Schwefelsäurelösung, 0.1 M, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 ml
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 0.1, 0.2 mol/l, eq/l |
Menge | 1000 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1098456 | Analysenzertifikat | 30/03/2025 | VL 314 1000 |
1088261 | Analysenzertifikat | 05/03/2025 | VL 314 1000 |
1078504 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | VL 314 1000 |
1043645 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | VL 314 1000 |
1035843 | Analysenzertifikat | 04/03/2025 | VL 314 1000 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäurelösung, 0.1 M, Fisher Chemical™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur