Learn More
Schwefelsäure, Verdünnungsmittel, EP-Qualität, Reagecon ™ Artikelnummer.: 11414749
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Schwefelsäure, Verdünnungsmittel, EP-Qualität, Reagecon ™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11414749 Alle ansehen Reagecon Produkte
1 l, Manipulationssicher
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Manipulationssicher
Artikelnummer. 11414749
Marke: Reagecon 1086804
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt gemäß Europ. Arzneibuch Pharm. Kapitel 4 (4.1.1 ) und in einer ISO 9001-konformen Einrichtung aufbereitet. Schwefelsäure, Verdünnungsmittel, EP-Qualität, Reagecon ™ ist ein gebrauchsfertiges Reagenz mit 98 g/l H2SO4 in Wasser für die Verwendung in manuellen und automatisierten Titrationen.
Verdünnte Schwefelsäure ist eine starke Säure und ein guter Elektrolyt. Sie ist hochionisiert und färbt blaues Lackmuspapier rot. Reagiert mit vielen Metallen, den meisten Hydroxiden und Oxiden, einigen Karbonaten und Sulfiden und einigen Salzen. Diese Lösung wird durch Zugabe von 5.5 ml Schwefelsäure R in 60 ml Wasser hergestellt, gekühlt und anschließend auf 100 ml verdünnt, um eine Endkonzentration von 1 M (98 g/l) zu erzielen.
  • Hergestellt in einer ISO9001-zertifizierten Anlage gemäß EU-Vorschriften. Ph. Kapitel 4 (4.1.1) Richtlinien
  • Wird mit Analysenzertifikat und Etikett geliefert, das Chargennummer und Verfallsdatum zeigt
  • Gebrauchsfertiges Produkt, spart Zeit und Arbeitsaufwand beim Vorbereiten präziser Reagenzien und volumetrischer Lösungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Schwefelsäure
CAS 7664-93-9, 7732-18-5
Material 5.5 ml Schwefelsäure in 60 ml Wasser, mit Wasser auf 100 ml verdünnt
Konzentration 1 M
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Manipulationssicher
Analysenzertifikat Ja
Lösungsmittel oder Matrix Wasser
Menge 1 l
Summenformel H2O4S
Physikalische Form Flüssig
MDL-Nummer MFCD00064589
Synonym Öl aus Vitriol, Schwefelsäure, Dihydrogensulfat, Mattling-Säure, Batteriesäure, Tauchsäure, Elektrolytsäure, Braunes Vitriolöl, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
InChI-Schlüssel QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
IUPAC-Name Schwefelsäure
Molekulargewicht (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formelmasse 98.1 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 98 g/l H2SO4
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerSU2124G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/04/2025 Catalog Number1086804
ChargennummerSU2123G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number1086804
ChargennummerSU2122K1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2023 Catalog Number1086804
ChargennummerSU2121C1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/04/2022 Catalog Number1086804
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • SULPHURIC ACID, DILUTE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sulphuric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure, Verdünnungsmittel, EP-Qualität, Reagecon ™ >