Learn More
Schwefel in Kohlenwasserstoffen, Düsentreibstoff, 250 ml (15,2 mg/kg), Paragon Scientific™
Zertifiziertes Referenzmaterial für die Kalibrierung und Verifizierung von Laborgeräten für die Prüfung von Erdölprodukten und Derivaten für Mercaptanschwefelgehalt ISO 3012
Marke: Paragon Scientific CRMU-SUKR
Beschreibung
- Zertifiziert gemäß ISO 17034 im Rahmen der UKAS-Akkreditierung durch eine methodenspezifische Laborvergleichsstudie.
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Gewährleistet eine gute Korrelation zwischen den Labors
- Lieferung in manipulationssicherem, UN-konformem Sicherheitspaket
- Packungsgröße 250 ml
- 12 Monate haltbar
Spezifikation
UN 1223 | |
250 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Sulfur in Kerosene, ASTM D 3227; ISO 3012
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: kerosine
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren je nach Charge.