Learn More
Sulfurylchlorid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134.96 g/mol
45.75 CHF - 126.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7791-25-5 |
---|---|
Summenformel | Cl2O2S |
Molekulargewicht (g/mol) | 134.96 |
MDL-Nummer | MFCD00011451 |
InChI-Schlüssel | YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchlorideMehr anzeigen |
PubChem CID | 24648 |
ChEBI | CHEBI:29291 |
IUPAC-Name | Sulfuryldichlorid |
SMILES | ClS(Cl)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10522001
|
Thermo Scientific Acros
169450250 |
25 g | Glasflasche |
45.75 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10113900
|
Thermo Scientific Acros
169450010 |
1 kg | Glasflasche |
66.05 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10347300
|
Thermo Scientific Acros
169450025 |
2.5 kg | Glasflasche |
126.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-BindungenChemische Identifikatoren
7791-25-5 | |
134.96 | |
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N | |
24648 | |
Sulfuryldichlorid |
Cl2O2S | |
MFCD00011451 | |
sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchlorideMehr anzeigen | |
CHEBI:29291 | |
ClS(Cl)(=O)=O |
Spezifikation
Sulfuryl chloride | |
7791-25-5 | |
Flüssig | |
Cl2O2S | |
MFCD00011451 | |
sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride | |
ClS(Cl)(=O)=O | |
134.96 | |
CHEBI:29291 | |
≥98.0% (SO2Cl2) |
98.5% | |
Farblos bis hellgelb | |
98.5% | |
SO2Cl2 | |
01,1128; 02,394; 03,276; 04,474; 05,641; 06,561; 10,375; 13,284; 14,291; 16,311 | |
YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N | |
Sulfuryldichlorid | |
24648 | |
134.96 | |
1.6670g/mL |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Reagiert heftig mit Wasser.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 232-245-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WT4870000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sulfuryl chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.