Learn More
Sulfurylchlorid, 1-M-Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15414557
Zum Warenkorb hinzufügen
Sulfurylchlorid, 1-M-Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414557
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
Artikelnummer. 15414557
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H31899.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Sulfurylchlorid wird häufig als Chlorquelle verwendet. Wird häufig als Reagenz bei der Umwandlung von C-H → C-Cl neben den aktivierenden Substituenten wie Carbonylen und Sulfoxiden verwendet. Es chloriert auch Alkane, Alkene, Alkyne,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuryl chloride
CAS 7791-25-5
Menge 500 mL
Summenformel Cl2O2S
Strukturformel SO2Cl2
MDL-Nummer MFCD00011451
UN-Nummer UN2922
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
IUPAC-Name Sulfuryldichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 134.96
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Formelmasse 134.96
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M soln. in dichloromethane
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.352
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251086 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberH31899.AP
Chargennummer10249209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberH31899.AP
Chargennummer10241853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2022 Catalog NumberH31899.AP
Chargennummer10235910 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31899.AP
Chargennummer10200300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberH31899.AP
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sulfurylchlorid, 1-M-Lösung in Dichlormethan, Thermo Scientific Chemicals >