Learn More
Sulfurylchlorid, 1.0 M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10433672
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Sulfurylchlorid, 1.0 M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3213161 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
800 Milliliter
Artikelnummer. 10433672
Marke: Thermo Scientific Acros 378151000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7791-25-5 | Cl2O2S | 134.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfuryl chloride
Namenshinweis 1.0M Solution in Dichloromethane
CAS 7791-25-5, 75-09-2
Menge 100 mL
Summenformel Cl2O2S
Strukturformel SO2Cl2
MDL-Nummer MFCD00011451
Merck Index 15, 9110
Synonym sulfuryl chloride, sulfonyl chloride, sulphuryl dichloride, sulphuryl chloride, sulfonyl dichloride, sulfuric dichloride, sulfuric oxychloride, sulfurylchlorid, caswell no. 816, sulfurylchloride
InChI-Schlüssel YBBRCQOCSYXUOC-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClS(Cl)(=O)=O
IUPAC-Name Sulfuryldichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 134.96
PubChem CID 24648
ChEBI CHEBI:29291
Formelmasse 134.97
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M, exact strength on the certificate of analysis
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Aussehen Clear pale yellow solution
Relative Dichte 1.352
Dichte 1.3520g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sulfuryl chloride, 1M solution in dichloromethane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Sulfurylchlorid, 1.0 M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >