Learn More
Schwefelsäure, ACS, 6.0 % SO2 min., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11444990
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Schwefelsäure, ACS, 6.0 % SO2 min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444990
4 x 500 ml, 2000 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 x 500 ml
Packungsgröße:
2000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11444990
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033275.AY
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7782-99-2 | H2O3S | 82.073 g/mol
Sulfurous acid is used as a reducing agent, bleaching agent and disinfectant. It is utilized for bleaching of moistened wool, straw for hats, and other materials injured by chlorine. It finds application as a disinfectant as well as used externally for its parasiticidal effect in various skin diseases. Its derivative viz. sulfites are included in antiseptics, antifermentatives, and antizymotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
CAS 7782-99-2
Summenformel H2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 82.073
MDL-Nummer MFCD00011335
InChI-Schlüssel LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulphurous acid, sulfur dioxide solution, schweflige saure german, h2so3, unii-j1p7893f4j, schweflige saure, acide sulfureux, acido sulfuroso, schweflige saeure, trioxosulfuric acid
PubChem CID 1100
ChEBI CHEBI:48854
IUPAC-Name Schwefelsäure
SMILES OS(=O)O
Specifications
Aussehen Farblose Flüssigkeit
Chemischer Name oder Material Sulfurous Acid
Farbe Farblos
Namenshinweis 6.0% SO2 min.
Dichte 1,03 g/cm3 bei 20 °C
Geruch Stechend
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Menge 4 x 500 ml
Physikalische Form Flüssig
UN-Nummer 1833
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 82.08
Güte ACS
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sulphurous acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sulfurous acid
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Schwefelsäure, ACS, 6.0 % SO2 min., Thermo Scientific Chemicals >