Learn More
Schwefelsäure, ACS, 6.0 % SO2 min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sulfurous acid is used as a reducing agent, bleaching agent and disinfectant. It is utilized for bleaching of moistened wool, straw for hats, and other materials injured by chlorine. It finds application as a disinfectant as well as used externally for its parasiticidal effect in various skin diseases. Its derivative viz. sulfites are included in antiseptics, antifermentatives, and antizymotics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Aussehen | Farblose Flüssigkeit |
Chemischer Name oder Material | Sulfurous acid |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 6.0% SO2 min. |
Dichte | 1,03 g/cm3 bei 20 °C |
Geruch | Stechend |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Menge | 500 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Sulphurous acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfurous acid