Learn More
Schwefelsäure 93-98 %, Trace Metal™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
Polyflasche
Spezifikation
Spezifikation
pH | 1 |
Farbe | Farblos |
CAS | 7664-93-9 |
Schmelzpunkt | 10 °C |
Siedepunkt | 290 °C |
Dampfdruck | 1 mmHg 146 |
Menge | 1 l |
Summenformel | H2O4S |
Viskosität | 21 mPa bei 25 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Schwefelsäure 93-98 %, Trace Metal™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur